124281
3-tert-Butylphenol
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Point d'ébullition
125-130 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
44-46 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C10H14O/c1-10(2,3)8-5-4-6-9(11)7-8/h4-7,11H,1-3H3
Clé InChI
CYEKUDPFXBLGHH-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
mouse ... Esr1(13982)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges