117501
2,6-Dinitrobenzaldehyde
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
120-122 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1c(cccc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4N2O5/c10-4-5-6(8(11)12)2-1-3-7(5)9(13)14/h1-4H
Clé InChI
WHFZQNNDIJKLIO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable