Principaux documents
113247
Sigma-Aldrich
1-Phenyltridecane
99%
Synonyme(s) :
Tridecylbenzene
About This Item
Formule linéaire :
C6H5(CH2)12CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.46
Numéro Beilstein :
1947201
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.482 (lit.)
Pf
10 °C (lit.)
Densité
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C19H32/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16-19-17-14-12-15-18-19/h12,14-15,17-18H,2-11,13,16H2,1H3
Clé InChI
MCVUKOYZUCWLQQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1-phenyltridecane was converted to trans-cinnamic and 3-phenylpropionic acid by an oil-degrading bacterium.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
>233.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 112 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
O O Amund et al.
Antonie van Leeuwenhoek, 51(1), 45-56 (1985-01-01)
An oil-degrading bacterium identified as Acinetobacter lwoffi was isolated by elective culture on North Sea Forties crude oil from an activated sludge sample. It grew on a wide range of n-alkanes (C12-C28) and 1-phenylalkanes, including 1-phenyldodecane, 1-phenyltridecane and 1-phenyltetradecane. The