Key Documents
10916
Sigma-Aldrich
Acétylacétone
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥99.5% (GC)
Synonyme(s) :
AcAc, 2,4-pentanedione
About This Item
Formule linéaire :
CH3COCH2COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.12
Numéro Beilstein :
741937
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
eCl@ss :
39021208
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Pression de vapeur
6 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
662 °F
Limite d'explosivité
11.4 %
Indice de réfraction
n20/D 1.452 (lit.)
pH
6 (20 °C, 200 g/L)
Point d'ébullition
140.4 °C (lit.)
Pf
−23 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble 1 in 8 parts
acetone: miscible
alcohol: miscible
benzene: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
glacial acetic acid: miscible
Densité
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(6)3-5(2)7/h3H2,1-2H3
Clé InChI
YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Description générale
L'acétylacétone est un ligand chélatant qui forme des complexes organométalliques servant d'additifs dans l'essence et les lubrifiants, d'agents siccatifs dans les vernis et les encres d'impression, de fongicides, d'insecticides et de colorants. C'est un réactif d'extraction sélective pour le dosage du molybdène dans les matières ferreuses.
Application
L'acétylacétone a été utilisée dans la préparation de films minces d'Y2O3, de La2O3 et de La2CuO4 et du photocatalyseur biphasique titanate/anatase.
Autres remarques
Prix en vrac disponibles sur demande.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Nitrogen- sensitized Dual Phase Titanate/Titania for Visible-light Driven Phenol Degradation.
Hua CY, et al.
Journal of Solid State Chemistry, 1962012, 518-527 null
Growth and characterization of thin films of Y203, La203 and La2CuO4.
Gao YM, et al.
Journal of Solid State Chemistry, 90(2), 228-233 (1991)
Analytical Solvent Extraction of Molybenum Using Acetylacetone.
McKaveney JP and Freiser H.
Analytical Chemistry, 29(2), 290-292 (1957)
Giuliano Alagona et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 12(35), 10173-10188 (2010-08-03)
The catalytic effect of explicit water molecules on the keto-enol tautomerism in a system of biological interest (enolpyruvate) has been investigated at the B3LYP/6-31++G** level by exploring the potential energy surface in the presence of 1 or 2 water molecules
Haymo Pircher et al.
The Journal of biological chemistry, 286(42), 36500-36508 (2011-09-01)
The human fumarylacetoacetate hydrolase (FAH) domain-containing protein 1 (FAHD1) is part of the FAH protein superfamily, but its enzymatic function is unknown. In the quest for a putative enzymatic function of FAHD1, we found that FAHD1 exhibits acylpyruvase activity, demonstrated