104256
Ethyl p-toluenesulfonate
98%
Synonyme(s) :
Ethyl 4-methylbenzenesulfonate, Ethyl tosylate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.511 (lit.)
Point d'ébullition
158-162 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
29-33 °C (lit.)
Densité
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H12O3S/c1-3-12-13(10,11)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
Clé InChI
VRZVPALEJCLXPR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
316.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
158 °C - closed cup