103322
N-Methylcyclohexylamine
99%
Synonyme(s) :
N-Cyclohexylmethylamine
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4 (vs air)
Pression de vapeur
11 mmHg ( 40 °C)
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.456 (lit.)
pb
149 °C (lit.)
Pf
−9-−7 °C (lit.)
Densité
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
CNC1CCCCC1
InChI
1S/C7H15N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h7-8H,2-6H2,1H3
Clé InChI
XTUVJUMINZSXGF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
95.0 °F
Point d'éclair (°C)
35 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter