Key Documents
1674004
USP
Acide rétinoïque
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
ATRA, Acide de vitamine A, Trétinoïne, acide tout-trans rétinoïque
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H28O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.44
Numéro Beilstein :
2057223
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
tretinoin
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
180-181 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES 
CC1=C(\C=C\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C(O)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8+,16-14+
Clé InChI
SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N
Informations sur le gène
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Tretinoin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Tretinoin Cream
  • Tretinoin Gel
  • Tretinoin Topical Solution
  • Isotretinoin
  • Isotretinoin Capsules
  • Acitretin
Actions biochimiques/physiologiques
L′acide tout-−trans−rétinoïque (ATRA) est un ligand du récepteur de l′acide rétinoïque (RAR) et du récepteur X de rétinoïdes (RXR). Une fois liés, le RAR et le RXR agissent comme facteurs de transcription qui contrôlent la croissance et la différenciation des cellules normales et malignes. Les cytochromes P450 (CYP) catalysent la 4-hydroxylation de l′ATRA. L′acide rétinoïque conditionne la différenciation des cellules souches embryonnaires en neurones.
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Tretinoin
United States Pharmacopeia, 41(4), 4478-4478 (2020)
Isotretinoin
United States Pharmacopeia, 49(3), 2457-2457 (2023)
Tretinoin Topical Solution
United States Pharmacopeia, 4479-4479 (2013)
Acitretin
United States Pharmacopeia, 35(5), 85-85 (2020)
Juliana Gutierrez-Mazariegos et al.
Endocrinology, 155(11), 4275-4286 (2014-08-15)
Nuclear receptors are transcription factors that regulate networks of target genes in response to small molecules. There is a strong bias in our knowledge of these receptors because they were mainly characterized in classical model organisms, mostly vertebrates. Therefore, the