95144
Rétinol
BioXtra, ≥97.5% (HPLC), ~3100 U/mg
Synonyme(s) :
Alcool de vitamine A, Axérophtol, Vitamine A, Vitamine A1, tout-trans-3,7-diméthyl-9-(2,6,6-triméthyl-1-cyclohexén-1-yl)-2,4,6,8-nonatétraén-1-ol
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioXtra
Pureté
≥97.5% (HPLC)
Forme
(Powder or Powder with Lumps)
Activité spécifique
~3100 U/mg
Durée de conservation
limited shelf life
Couleur
faint yellow to very dark yellow
Pf
56-61 °C
61-63 °C (lit.)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC1(C)C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/CO)=C(C)CCC1
InChI
1S/C20H30O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,21H,7,10,14-15H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8+,17-13+
Clé InChI
FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N
Description générale
Application
- as a standard in peak identification and quantification in reverse phase HPLC
- as a standard to estimate the concentration of vitamin A
- to study the inhibitory effect of retinol on murine norovirus (MNV) replication in murine RAW 264.7 cells
- as a component in the reaction mixture for the lecithin:retinol acyltransferase (LRAT) assay
Actions biochimiques/physiologiques
Retinol is biological active in a wide range of processes.
Conditionnement
Définition de l'unité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Protocoles
Separation of δ-Tocopherol, analytical standard; Retinyl acetate; (+)-γ-Tocopherol; α-Tocopherol, ≥95.5%; Retinol; Vitamin A (acetate), meets USP testing specifications.