1269618
USP
Fenofibrate Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropionic acid, Fenofibric acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
fenofibrate
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O=C(C1=CC=C(OC(C)(C)C(O)=O)C=C1)C2=CC=C(Cl)C=C2
InChI
1S/C17H15ClO4/c1-17(2,16(20)21)22-14-9-5-12(6-10-14)15(19)11-3-7-13(18)8-4-11/h3-10H,1-2H3,(H,20,21)
Clé InChI
MQOBSOSZFYZQOK-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PPARA(5465)
Description générale
Application
- Fenofibrate
- Fenofibrate Capsules
- Fenofibrate Tablets
Remarque sur l'analyse
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3