1356337
USP
Ketorolac Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ketorolac
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
[n]21c(ccc2C(=O)c3ccccc3)C(=O)CC1
InChI
1S/C14H11NO2/c16-13-8-9-15-11(13)6-7-12(15)14(17)10-4-2-1-3-5-10/h1-7H,8-9H2
Clé InChI
NFKBMHXYCKRXPQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Ketorolac Tromethamine Injection
- Ketorolac Tromethamine Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable