Key Documents
1012595
USP
Albumine human
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
rHSA
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2936H4624N786O889S41
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
66471.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
pharmaceutical primary standard
Poids mol.
monomer ~67 kDa
66,438 Da
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
Clé InChI
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Recombinant Albumin Human (rAlbumin Human or rHA) consists of three domains composed of 585 amino acids containing a single tryptophan (Trp214), one free thiol (Cys34), and 17 disulfide bridges. rAlbumin human USP reference standard is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
L'utilisation de cette variante recombinante est recommandée dans différentes situations : recherche sur l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'excrétion (ADME) des médicaments ; culture cellulaire ; recherche sur la délivrance de médicaments ; cryoconservation de cellules.
rAlbumin human USP reference standard suitable for use in specified USP compendial tests and assays.
It can be utilized to prepare the standard solution for peptide mapping of rAlbumin Human by Liquid chromatography coupled to a UV detector according to United States Pharmacopeia (USP) monograph
Actions biochimiques/physiologiques
Les albumines sont des protéines monomériques solubles présentes dans les liquides biologiques et les tissus animaux ainsi que dans certaines semences de plantes. L′albumine sérique fonctionne en tant que protéine porteuse des stéroïdes, acides gras et hormones thyroïdes. Les albumines sériques sont également essentielles à la régulation de la pression colloïde osmotique du sang.
Autres remarques
Obtenir de plus amples informations sur la sérum albumine humaine.
This product is part of the USP Biologics program.
Sales restrictions may apply.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
rAlbumin human
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 34(1), 5604-5604 (2018)