Accéder au contenu
A9080
Albumine solution human
30% in 0.85% sodium chloride, protease free
Synonyme(s) :
SAH
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
42010201
Biological source:
human
Form:
liquid
Technique(s):
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
Impurities:
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
Concentration:
29.5-35.0% protein (biuret), 30% in 0.85% sodium chloride
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
human
Quality Segment
form
liquid
concentration
29.5-35.0% protein (biuret), 30% in 0.85% sodium chloride
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
impurities
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALB(213)
General description
L'albumine est la protéine la plus abondante du plasma sanguin. L'albumine humaine est produite par le foie. La sérum-albumine humaine subit trois modifications post-traductionnelles différentes : une oxydation, une glycation et une S-nitrosylation. Les modifications se produisent généralement à la surface de la protéine globulaire, et n′affectent pas de manière significative sa conformation. Cependant les modifications affectent fortement la liaison aux acides gras et aux molécules médicamenteuses.
La sérum-albumine humaine subit trois modifications post-traductionnelles différentes : une oxydation, une glycation et une S-nitrosylation. Les modifications se produisent généralement à la surface de la protéine globulaire, et n′affectent pas de manière significative sa conformation. Cependant les modifications affectent fortement la liaison aux acides gras et aux molécules médicamenteuses.
Other Notes
Obtenir de plus amples informations sur la sérum-albumine humaine.
Disclaimer
USAGE RÉSERVÉ À LA RECHERCHE. Ce produit est réglementé en France lorsqu'il est destiné à un usage scientifique, y compris pour des activités d'importation et d'exportation (article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la santé publique). L'acheteur (à savoir l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche visée à l'article L 1245-5-1 II. du Code de la santé publique. En commandant ce produit, vous confirmez que vous avez obtenu l'autorisation d'importation appropriée.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumine solution human
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c