106331
Albumine human
recombinant human albumin
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
rHSA
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in Pichia pastoris
Niveau de qualité
Stérilité
sterile (low bioburden)
Forme
liquid
Poids mol.
monomer ~67 kDa
Paramètres
2-8 °C temp. range
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
Clé InChI
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Conditionnement
- 1063310020: 20 ml (10%, w/v)
- 1063310050: 50 ml (10%, w/v)
Shipped in blue ice packs.
Autres remarques
Attention
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable