Principaux documents
A6608
Sigma-Aldrich
Albumine human
recombinant, expressed in Saccharomyces cerevisiae, aqueous solution, 10% in aqueous buffer, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
Synonyme(s) :
rHSA
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2936H4624N786O889S41
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
66471.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
42010201
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in Saccharomyces cerevisiae
Essai
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
monomer ~67 kDa
Concentration
10% in aqueous buffer
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
Clé InChI
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ALB(213)
Description générale
Albumin constitutes 25% of the proteins produced by the liver and is a prominent protein found in the blood. It is a protein of a single polypeptide chain with a thiol group.
Application
L'utilisation de cette variante recombinante est recommandée dans différentes situations : recherche sur l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'excrétion (ADME) des médicaments ; culture cellulaire ; recherche sur la délivrance de médicaments ; cryoconservation de cellules.
Albumin human has been used:
  • to study its adsorption process on model mica surface at pH 3.5 using the atomic force microscopy (AFM) and in situ streaming potential measurements
  • to study its proteolytic activities under reducing conditions
  • in the medium for stem cell cultivation
Actions biochimiques/physiologiques
Albumin is a binding and transport protein that serves as a protein repository and a carrier for amino acids. Albumin binding dissolves the biomolecules in blood and ensures its effective transport. This also prevents the loss of substance through excretion. Pathological conditions like vasculitis, lymphangiectasia, glomerulonephritis, and hepatic sinusoidal hypertension might result in hypoalbuminemia. This product can be used in the pharmaceutical industry as a drug excipient and to coat medical devices.
Les albumines sont des protéines monomériques solubles présentes dans les liquides biologiques et les tissus animaux ainsi que dans certaines semences de plantes. L′albumine sérique fonctionne en tant que protéine porteuse des stéroïdes, acides gras et hormones thyroïdes. Les albumines sériques sont également essentielles à la régulation de la pression colloïde osmotique du sang.
Remarque sur l'analyse
Endotoxin tested
Autres remarques
Obtenir de plus amples informations sur la sérum albumine humaine.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Dmitry Kryndushkin et al.
Pharmaceutical research, 34(4), 765-779 (2017-02-06)
Protein carbonylation is an irreversible modification of Lys, Arg, Thr and Pro amino acids under conditions of oxidative stress. Previous studies have reported specific carbonylated residues in purified recombinant albumins, albeit with a lack of agreement between the studies. Currently
Dmitry Kryndushkin et al.
Pharmaceutical research, 33(2), 526-539 (2015-10-27)
Ascorbic acid has been considered as a potential radical scavenging excipient for pharmaceutical formulations. However, under certain circumstances, ascorbic acid can generate reactive oxygen species via redox cycling. The objective of this study was to investigate ascorbic acid-induced oxidative carbonylation
Veronica Liv Andersen et al.
Theranostics, 9(9), 2662-2677 (2019-05-28)
Rationale: Within the field of personalized medicine there is an increasing focus on designing flexible, multifunctional drug delivery systems that combine high efficacy with minimal side effects, by tailoring treatment to the individual. Methods: We synthesized a chemically stabilized ~4
Serum proteins and the dysproteinemias
Clinical biochemistry of domestic animals, 117-138 (1997)
Marta Kujda et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 127, 192-199 (2015-02-14)
Recombinant human serum albumin (rHSA) in monomeric state is widely used in pharmaceutical industry as a drug excipient and for preparing coatings for medical devices. In this work the adsorption process of rHSA on model mica surface at pH 3.5