Key Documents
PHL85755
(+)-Lupanine hydrochloride
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(+)-2-Oxosparteine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H24N2O · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.82
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C15H24N2O.ClH/c18-15-6-3-5-14-11-8-12(10-17(14)15)13-4-1-2-7-16(13)9-11;/h11-14H,1-10H2;1H/t11-,12-,13-,14+;/m0./s1
Clé InChI
BQPGCISNGAWUMO-YXCQRQMQSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable