Key Documents
PHL86295
(−)-Sparteine sulfate
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
6β,7α,9α,11α-Pachycarpine sulfate, Lupinidine sulfate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H26N2 · H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.46
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (GC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@]1([C@]2([H])N(CCCC2)C3)C[C@]3([H])[C@]4([H])CCCCN4C1.O=S([O-])O[O-]
InChI
1S/C15H26N2.H2O4S/c1-3-7-16-11-13-9-12(14(16)5-1)10-17-8-4-2-6-15(13)17;1-5(2,3)4/h12-15H,1-11H2;(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
FCEHFCFHANDXMB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable