Key Documents
PHL83211
Anagyrine hydrochloride
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Monolupine hydrochloride, Rhombinine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H20N2O · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.79
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@]1(CN23)[C@@]4([H])CCCCN4C[C@@](C2=CC=CC3=O)([H])C1.Cl
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable