807467
TOYOPEARL® HW-65S Bulk Media
phase hydroxylated methacrylic polymer, bottle of 250 mL, 20-40 μm
Synonyme(s) :
TOYOPEARL® HW-65 Size Exclusion Media
About This Item
Produits recommandés
Description
HW-65S
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Forme
slurry
Conditionnement
bottle of 250 mL
Paramètres
3 bar max. pressure
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
hydroxylated methacrylic polymer phase
Taille des particules
20-40 μm
Dimension de pores
10,000-1,000,000 Da MW range
pH de fonctionnement
2-13
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques
Forme physique
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1