Key Documents
76318
Sigma-Aldrich
O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-azidoethyl)heptaethylene glycol
≥90% (oligomer purity)
Synonyme(s) :
Azido-PEG-amine (n=8)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H38N4O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
438.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥90% (oligomer purity)
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Groupe fonctionnel
amine
azide
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C18H38N4O8/c19-1-3-23-5-7-25-9-11-27-13-15-29-17-18-30-16-14-28-12-10-26-8-6-24-4-2-21-22-20/h1-19H2
Clé InChI
ZSFGTBJYBWJOLZ-UHFFFAOYSA-N
Application
O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-azidoethyl)heptaethylene glycol may be used for the surface functionalization of bicompartmental poly(lactide-co-glycolide) (PLGA) fibers and particles via surface-selective click chemistry for synthesizing spatioselectively modified particles and fibers that can be employed in various biomedical applications.
O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-azidoethyl)heptaethylene glycol may be used for the chemical modification of biocompatible polymeric particles.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Spatioselective Modification of Bicompartmental Polymer Particles and Fibers via Huisgen 1, 3?Dipolar Cycloaddition
Bhaskar S, et al.
Macromolecular Rapid Communications, 29(20), 1655-1660 (2008)