59335-U
SUPELCOGEL™ Pb (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 7.8 mm
Synonyme(s) :
Colonne de CLHP SUPELCOGEL™ 6 % réticulée
About This Item
Produits recommandés
product name
Colonne HPLC SUPELCOGEL™ PB 10cm x 7.8mm, 9 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 7.8 mm
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L34
Gamme de produits
SUPELCOGEL™
Caractéristiques
endcapped: no
Fabricant/nom de marque
SUPELCOGEL™
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
69 bar pressure (1000 psi)
85 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
10 cm × 7.8 mm
Matrice
sulfonated polystyrene/divinylbenzene, spherical particle platform
polymeric
Taille des particules
9 μm
Technique de séparation
ligand exchange
Application
Informations légales