Key Documents
59345
Supelco
SUPELCOGEL Pb (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Synonyme(s) :
Supelguard PB 5CM X 4.6MM
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
product name
Précolonne SUPELCOGEL Pb, 9 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Agence
suitable for USP L34
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SUPELCOGEL
Paramètres
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Taille des particules
9 μm
Compatibilité
use to protect SUPELCOGEL Pb
Technique de séparation
ligand exchange
Informations légales
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1