59305-U
SUPELCOGEL™ 8Ca (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 30 cm × 7.8 mm
Synonyme(s) :
Colonne de CLHP SUPELCOGEL™ 6 % réticulée
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Colonne de CLHP SUPELCOGEL™ Ca, 6 % réticulée, 9 μm particle size, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L19
Gamme de produits
SUPELCOGEL™
Caractéristiques
endcapped: no
Fabricant/nom de marque
SUPELCOGEL™
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matrice
sulfonated polystyrene/divinylbenzene, spherical particle platform
polymeric
Taille des particules
9 μm
Technique de séparation
ligand exchange
Description générale
Informations légales
Colonne de garde
Les clients ont également consulté
Protocoles
Separation of Maltotriose; Maltose; Xylitol