Principaux documents
GVWP04700
Millipore
Filtre membrane Durapore® de 0,22 µm
Durapore®, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en PVDF, dimension de pores de 0,22 μm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PVDF membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Durapore®
Millipore
Paramètres
>1 mL/min-cm2 water flow rate
2 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
Diamètre
47 mm
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
125 μm
Extractibles par gravimétrie
0.5%
Indice de réfraction
n/D 1.42
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.22 μm pore size
70 % porosity
Point de bulle
≥3.45 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La filtration sur membrane avant séparation par chromatographie liquide élimine les particules contaminantes des solvants et des phases mobiles, ce qui augmente la durée de vie des colonnes, prévient les défaillances du système et garantit la pureté des échantillons pour l'analyse par spectrométrie de masse en aval.
Application
Filtration stérilisante de solutions biologiques
Caractéristiques et avantages
  • offre des débits et volumes filtrés élevés, un faible taux d'extractibles et une large compatibilité chimique
  • résistant aux solvants et à la chaleur
  • présente une très faible faible adsorption protéique pour minimiser l'interaction avec l'échantillon et maximiser la récupération
  • différentes dimensions de pores pour répondre aux divers besoins des applications
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Application : filtration de laboratoire classique
  • Usage prévu : rétention ou élimination des contaminants biologiques
  • Instructions d'utilisation : La filtration stérilisante d'un liquide à travers une membrane à pores de 0,2 μm (ou moins) élimine efficacement les contaminants biologiques tels que les bactéries, les moisissures et les levures. Pour la rétention sélective des contaminants biologiques de plus grande taille, la filtration d'un liquide à travers une membrane à pores de 0,45 μm (ou plus) permet de piéger et de faire croître les micro-organismes en vue de leur culture et analyse ultérieures
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3