Principaux documents
57221-U
Supelco
Phase en vrac pour SPE Discovery® DSC-SCX
pkg of 100 g
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Nomenclature NACRES :
NB.21
Conditionnement
pkg of 100 g
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Groupe de la matrice active
sulfonic acid bonding
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
ion exchange
Description générale
Mécanisme de rétention: échange de cations
Compatibilité avec la matrice de l′échantillon : solutions organiques ou aqueuses
  • Greffage polymérique d′un acide benzène sulfonique, pKa (< 1,0)
  • Contre-ion : H+
  • Le support silice permet l′utilisation de solvants très organiques (sans gonflage ou rétractation)
  • Excellente capacité (0,8 meq/g) pour la purification des solutions provenant des réactions de chimie combinatoire (séparation des molécules-cibles des sous-produits de synthèse et des excès de réactifs)
  • La présence du groupement benzénique permet des modes de séparation mixtes (interactions hydrophobes) qui doivent être pris en compte lors de l′extraction des cations des matrices aqueuses
Informations légales
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
SPE retention mechanism in this case is based on the electrostatic attraction of charged functional groups of the analyte(s) to oppositely charged functional groups on the sorbent.
Protocoles
Melamine was extracted from milk using Supelco® Discovery® DSC-SCX SPE tubes. Analysis was performed by HPLC, using an Ascentis® Express HILIC column.
Melamine was extracted from milk using Supelco® Discovery® DSC-SCX SPE tubes. Analysis was performed by HPLC, using an Ascentis® Express HILIC column.
Melamine was extracted from milk using Supelco® Discovery® DSC-SCX SPE tubes. Analysis was performed by HPLC, using an Ascentis® Express HILIC column.
Melamine was extracted from milk using Supelco® Discovery® DSC-SCX SPE tubes. Analysis was performed by HPLC, using an Ascentis® Express HILIC column.
Afficher tout