Merck
1.12463
Amberlite IRA-402 Ion Exchange Resin
chloride form, 15-50 mesh, strongly basic
Synonyme(s) :
Ion exchanger Amberlite IRA-402
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NB.21
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Ion exchanger Amberlite IRA-402, (strongly basic anion exchanger), Cl⁻ form
Quality Level
technique(s)
HPLC: suitable, LPLC: suitable
matrix
PS-DVB
matrix active group
SAX
particle size
300-1180 μm
density
1.063-1.093 mg/L
bulk density
670 g/L
separation technique
anion exchange
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Description: yellowish moist spherules
Total capacity: ≥ 1.0 mol/l
Particle size (0.3 - 1.18 mm): ≥ 90 %
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
112463050004022536641041