Key Documents
57209
Supelco
Supelclean LC-Florisil® SPE, conditionnement en vrac
pkg of 100 g
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41115712
Gamme de produits
Supelclean
Conditionnement
pkg of 100 g
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Matrice
magnesium silicate
Groupe de la matrice active
Florisil phase
Diamètre
100-120 mesh
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
normal phase
Description générale
Les tubes de SPE LC-Florisil Supelclean peuvent être utilisés pour extraire les analytes polaires d′échantillons non polaires.
Informations légales
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1