48541
Trichlorofluoromethane
analytical standard
Synonyme(s) :
CFC-11, Freon® 11
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
5.04 (vs air)
Pression de vapeur
12.85 psi ( 20 °C)
39.17 psi ( 55 °C)
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 5000 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.3821 (lit.)
Point d'ébullition
23.7 °C (lit.)
Pf
−111-−110 °C (lit.)
Densité
1.494 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl3F/c2-1(3,4)5
Clé InChI
CYRMSUTZVYGINF-UHFFFAOYSA-N
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Ozone 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves