Principaux documents
613223
Supelco
Nicotine solution
NMR reference standard, 20 mg/mL in acetone-d6 (99.9 atom % D), TMS 0.05 %, CFCl3 0.4 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H14N2
Poids moléculaire :
162.23
Code UNSPSC :
12142201
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
NMR reference standard
analytical standard
Niveau de qualité
Composition
CFCl3, 0.4%
TMS, 0.05%
Concentration
20 mg/mL in acetone-d6 (99.9 atom % D)
Technique(s)
NMR: suitable
Taille du tube de RMN
5 mm × 8 in.
Format
single component solution
Description générale
NMR reference standard (20 mg/mL in acetone-d6 (99.9 atom % D), TMS 0.05%, CFCl3 0.4%) eliminates the sample preparation uncertainty when evaluating instrument performance and assures proper instrument performance in quantitative applications. These NMR reference standards allow the users to monitor key operational parameters such as pw90, sensitivity, resolution, and line shape.
Quantité
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Each pack contains 10 tubes.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-2.2 °F
Point d'éclair (°C)
-19 °C
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2