X4875
Xanthine Oxidase from bovine milk
Grade IV, ammonium sulfate suspension, ≥0.1 units/mg protein
Synonyme(s) :
XOD, Xanthine:oxygen oxidoreductase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine milk
Niveau de qualité
Type
Grade IV
Forme
ammonium sulfate suspension
Activité spécifique
≥0.1 units/mg protein
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions