A propos de cet article
UNSPSC Code:
12161503
EC Number:
232-650-8
NACRES:
NA.24
Form:
ready-to-use solution
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderform
ready-to-use solution
Quality Segment
quality
Protein Mass Spectrometry Calibration Standard
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
storage temp.
−20°C
General description
Le set d′étalon de protéomique universel (UPS) a été développé en collaboration avec le Proteomics Standards Research Group (sPRG) de l′Association of Biomolecular Resource Facilities (ABRF). Ce mélange de protéines a fait l′objet d′évaluations poussées et de comptes-rendus détaillés sous la direction du sPRG de l′ABRF lors d′une étude complète menée en 2005/2006. Les résultats de l′étude ont été présentés aux conférences de l′ABRF et de l′US HUPO en 2006.
Application
Le set d′étalon de protéomique universel (Universal Proteomics Standard, UPS) sert à normaliser et/ou évaluer les conditions d′analyse spectrométrique (LC-MS/MS, MALDI-TOF-MS, etc.) et électrophorétique avant l′analyse d′échantillons de protéines complexes. Il peut servir à :
- Encadrer des ensembles de données expérimentaux critiques pour confirmer la robustesse des méthodes d'analyse
- Comparer des données de spectrométrie de masse ou d′autres données protéomiques générées dans différents laboratoires avec diverses stratégies et instruments analytiques
- Identifier les limites d′algorithmes de recherche et de systèmes d′analyse en protéomique
- Servir de référence externe pour faciliter l′évaluation de données tirées d′échantillons mal définis
Features and Benefits
Découvrez par vous-mêmes les avantages de ce produit !
- Testez la force de votre stratégie analytique
- Résolvez les problèmes liés à votre protocole analytique et optimisez-le
- Confirmez la conformité de votre système avant d′analyser des échantillons critiques
- Normalisez les résultats analytiques obtenus à des dates différentes ou dans des laboratoires différents
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS & Tarif
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3