Merck
A7627
L-Alanine
≥98% (TLC), suitable for cell culture
Synonyme(s) :
(S)-2-Aminopropionic acid, L-α-Aminopropionic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H7NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
89.09
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-273-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1720248
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
L-Alanine, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
, Colorless or White
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI key
QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760)
General description
L-Alanine, a non-essential amino acid, is produced enzymatically from L-aspartate using aspartate β-decarboxylase. It is the smallest among all the aminoacids.
Application
L-Alanine has been used as a supplement in complete medium for cell culture.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Alanine
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe