T7799
Tumor Necrosis Factor-β human
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture | mammalian: suitable
Synonyme(s) :
TNF-β
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Tumor Necrosis Factor-β human, TNF-β, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
>95% (SDS-PAGE)
Forme
powder
Puissance
4-20 pg/mL Activity
Qualité
endotoxin tested
Poids mol.
protein 18.8 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤1 EU/μg
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... LTA(4049) , TNFSF13B(10673)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable