Documents
T4049
Sigma-Aldrich
Solution de trypsine-EDTA
0.25%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 2.5 g porcine trypsin and 0.2 g EDTA, 4Na per liter of Hanks′ Balanced Salt Solution with phenol red
Synonyme(s) :
Cocoonase, Tryptar, Tryptase
About This Item
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.75
Source biologique
Porcine
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Gamme de produits
BioReagent
Forme
solution
Poids mol.
23.4 kDa
Concentration
0.25%
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
Impuretés
Porcine parvovirus, none detected (9 CFR)
pH
7.0-7.6
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
La trypsine comprend un polypeptide monocaténaire de 223 résidus d'acides aminés obtenu par clivage de l'hexapeptide N-terminal du trypsinogène au niveau de la liaison peptidique Lys-lle. Sa séquence d'acides aminés est stabilisée par 6 ponts disulfure. Il s'agit de la forme native de la trypsine : la bêta-trypsine. La bêta-trypsine peut subir une autolyse, par clivage au niveau des résidus Lys-Ser, produisant l'alpha-trypsine. La trypsine fait partie de la famille des protéases à sérine.
Application
Ce produit est typiquement utilisé pour détacher les cellules adhérentes d′une surface de culture. La concentration en trypsine nécessaire pour dissocier les cellules de leur substrat dépend essentiellement de leur type et de l′âge de la culture.
La trypsine-EDTA en solution a été utilisée :
  • pour détacher des cellules de cancer colorectal humain HT29 cultivées dans du milieu RPMI 1640 additionné de 10 % de sérum de veau fœtal, lors de la détermination de la fréquence cellulaire relative dans des échantillons fortement concentrés.
  • pour détacher à la trypsine les cellules d'une lignée cellulaire de rein embryonnaire humain tcA-201 transfectée de façon transitoire.
  • pour détacher par voie enzymatique des fibroblastes de souris (lignée cellulaire L929) mis en culture et fixés à un support, afin d'évaluer l'effet de différents traitements modifiés pour fibres et supports non tissés en poly(L/D)lactide 96/4.
  • pour dissocier des cellules de leur récipient de culture en vue d'une analyse par cytométrie en flux.
Ce produit peut être utilisé pour préparer des suspensions de cellules individuelles en vue d'un séquençage.
Actions biochimiques/physiologiques
La trypsine clive les peptides du côté C-terminal des résidus de lysine et d′arginine. Le taux d′hydrolyse de cette réaction est plus lent si un résidu acide est présent d′un côté ou l′autre du site de clivage, et l′hydrolyse est inhibée si un résidu proline est situé du côté carboxyle du site de clivage. Le pH optimal de la trypsine se situe entre 7 et 9. La trypsine peut également cliver les liaisons ester et amides de dérivés synthétiques d′acides aminés. L′EDTA est ajouté aux solutions de trypsine comme agent chélateur pour neutraliser les ions de calcium et de magnésium qui masquent les liaisons peptidiques sur lesquelles la trypsine agit. L′activité enzymatique est stimulée si ces ions sont éliminés.
Les inhibiteurs de sérine protéases, notamment le DFP, la TLCK, l′APMSF, l′AEBSEF et l′aprotinine, inhibent la trypsine.
Composants
Solution de trypsine (2,5 g/l de trypsine porcine et 0,2 g/l d'EDTA•4Na dans de la solution saline équilibrée de Hank additionnée de rouge de phénol, 1X, testée en culture cellulaire)
Attention
Ce produit est conservé congelé entre -10 et -40 °C. Éviter de congeler-décongeler plusieurs fois.
Notes préparatoires
Ce produit contient du rouge de phénol. Comme il est expédié sur glace carbonique, une accumulation significative de dioxyde de carbone dans l′emballage est possible. Ce CO2 peut pénétrer dans la solution et abaisser légèrement le pH, ce qui produit une couleur orangée au lieu de rosâtre. La solution orangée peut être utilisée telle quelle ou le pH peut être ajusté avec de l′hydroxyde de sodium. L′incubation de cellules avec une concentration trop élevée de trypsine pendant une longue période peut endommager les membranes cellulaires et tuer les cellules. Il est recommandé de mettre la trypsine en solution ou de la diluer à partir d′un stock concentré avec une solution saline tamponnée sans Ca2+ ou Mg2+.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
József Bocsi et al.
Cytometry. Part A : the journal of the International Society for Analytical Cytology, 61(1), 1-8 (2004-09-08)
Flow cytometry (FCM) and laser scanning cytometry (LSC) are the routine techniques for fluorescent cell analysis. Recently, we developed a scanning fluorescent microscopy (SFM) technique. This study compares SFM to LSC (two slide-based cytometry, SBC, techniques) and FCM, in experimental
Mark E Corkins et al.
Genes, 9(4) (2018-04-13)
Xenopus laevis embryos are an established model for studying kidney development. The nephron structure and genetic pathways that regulate nephrogenesis are conserved between Xenopus and humans, allowing for the study of human disease-causing genes. Xenopus embryos are also amenable to
Peter Nestorov et al.
Scientific reports, 5, 14347-14347 (2015-09-26)
During mouse preimplantation development, major changes in cell fate are accompanied by extensive alterations of gene expression programs. Embryos first transition from a maternal to zygotic program and subsequently specify the pluripotent and the trophectodermal cell lineages. These processes are
Ville Ellä et al.
Journal of materials science. Materials in medicine, 18(6), 1253-1261 (2007-02-06)
Poly(L/D)lactide 96/4 fibres with diameters of 50 and 80 microm were produced. The smaller diameter fibres were carded and needle punched to form a non-woven mat. Fibres and non-woven mats were hydrolysed for a period of 20 weeks. Fibres and
Diane G Edmondson et al.
mBio, 9(3) (2018-06-28)
Investigation of Treponema pallidum subsp. pallidum, the spirochete that causes syphilis, has been hindered by an inability to culture the organism continuously in vitro despite more than a century of effort. In this study, long-term logarithmic multiplication of T. pallidum was
Articles
Serum-free defined cancer stem cell media used to grow and expand cancer cells in 3D tumorsphere aggregates.
Serum-free defined cancer stem cell media used to grow and expand cancer cells in 3D tumorsphere aggregates.
Serum-free defined cancer stem cell media used to grow and expand cancer cells in 3D tumorsphere aggregates.
Serum-free defined cancer stem cell media used to grow and expand cancer cells in 3D tumorsphere aggregates.
Protocoles
Trypsin is commonly used for dissociating adherent cells from surfaces. A wide variety of trypsin solutions are available to meet your specific cell line requirements.
Trypsin is commonly used for dissociating adherent cells from surfaces. A wide variety of trypsin solutions are available to meet your specific cell line requirements.
Trypsin is commonly used for dissociating adherent cells from surfaces. A wide variety of trypsin solutions are available to meet your specific cell line requirements.
Trypsin is commonly used for dissociating adherent cells from surfaces. A wide variety of trypsin solutions are available to meet your specific cell line requirements.