Key Documents
T1912
Sigma-Aldrich
Paclitaxel
from Taxus yannanensis, powder
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C47H51NO14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
853.91
Numéro Beilstein :
1420457
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161501
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Source biologique
Taxus yannanensis
Niveau de qualité
Forme
powder
Couleur
white
Pf
213 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL (can be stored frozen for several months)
acetonitrile: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble (undergoes transesterification)
Spectre d'activité de l'antibiotique
neoplastics
Mode d’action
DNA synthesis | interferes
Auteur
Bristol-Myers Squibb
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12C[C@H](O)[C@@]3(C)C(=O)[C@H](OC(C)=O)C4=C(C)[C@H](C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)c5ccccc5)[C@]3([H])[C@@]1(CO2)OC(C)=O)C4(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C47H51NO14/c1-25-31(60-43(56)36(52)35(28-16-10-7-11-17-28)48-41(54)29-18-12-8-13-19-29)23-47(57)40(61-42(55)30-20-14-9-15-21-30)38-45(6,32(51)22-33-46(38,24-58-33)62-27(3)50)39(53)37(59-26(2)49)34(25)44(47,4)5/h7-21,31-33,35-38,40,51-52,57H,22-24H2,1-6H3,(H,48,54)/t31-,32-,33+,35-,36+,37+,38-,40-,45+,46-,47+/m0/s1
Clé InChI
RCINICONZNJXQF-MZXODVADSA-N
Description générale
Chemical structure: taxoide
Application
Paclitaxel has been used to study PREP2-tubulin interactions using coimmunoprecipitation assays on NIH3T3 cell extracts. This drug has also been used to stabilize tubulin obtained from pig brain.
Actions biochimiques/physiologiques
Le paclitaxel est un puissant médicament antinéoplasique et antimitotique à squelette taxane qui se fixe à l'extrémité N-terminale de la β-tubuline et qui stabilise les microtubules en bloquant le cycle cellulaire à la phase G2/M. L'altération des microtubules induit l'apoptose, d'abord par une voie dépendante de la JNK, puis par une voie indépendante de la JNK, probablement en lien avec l'activation de la protéine kinase A (PKA) ou de la kinase Raf-1, entraînant la phosphorylation de la protéine Bcl-2. Un métabolite important de l'action du cytochrome CYP2CB est l'hydroxypaclitaxel 6α (6α-OHP).
Caractéristiques et avantages
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by Bristol-Myers Squibb. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Attention
Le paclitaxel subit une transestérification dans le méthanol et une hydrolyse en solution aqueuse.
Notes préparatoires
Paclitaxel is soluble in DMSO at 50 mg/ml and can be stored frozen for several months. It is also soluble in methanol (undergoes transesterification), acetonitrile and ethanol. Paclitaxel is rapidly destroyed in weakly alkaline, methanolic solutions and in strongly acidic methanolic solutions (1:1 of methanol:concentrated HCl). It is also soluble in a mixture of 50% Cremophor EL and 50% anhydrous ethanol.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
Organes cibles
Central nervous system,Bone marrow,Cardio-vascular system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Akane Furuta et al.
The Journal of biological chemistry, 284(9), 5927-5935 (2009-01-07)
Outer arm dynein (OAD) of cilia and flagella contains two or three distinct heavy chains, each having a motor function. To elucidate their functional difference, we compared the in vitro motile properties of Chlamydomonas wild-type OAD containing the alpha, beta
Klaus Haller et al.
The Journal of biological chemistry, 279(47), 49384-49394 (2004-09-02)
The PREP, MEIS, and PBX families are mammalian members of the TALE (three amino acid loop extension) class of homeodomain-containing transcription factors. These factors have been implicated in cooperative DNA binding with the HOX class of homeoproteins, but PREP and
Makoto Iimori et al.
Nature communications, 7, 11117-11117 (2016-04-01)
Temporal regulation of microtubule dynamics is essential for proper progression of mitosis and control of microtubule plus-end tracking proteins by phosphorylation is an essential component of this regulation. Here we show that Aurora B and CDK1 phosphorylate microtubule end-binding protein
Zhiping Zhang et al.
Expert opinion on drug delivery, 10(3), 325-340 (2013-01-08)
Paclitaxel (PTX) is one of the most effective broad-spectrum chemotherapeutic agents in the treatment of cancers. However, its clinical application has been limited due to its poor water solubility. Its current clinical administration uses the adjuvant of serious side effects
Yoo-Joung Ko et al.
The Lancet. Oncology, 14(8), 769-776 (2013-05-28)
No standard treatment exists for patients with platinum-refractory urothelial cancer. Taxanes and vinflunine are commonly used, but response is less than 20% with no survival benefit. In this phase 2 study, we assessed efficacy and tolerability of nanoparticle albumin-bound (nab)
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox