Key Documents
T0299
Sigma-Aldrich
α,β-Trehalose
≥98%
Synonyme(s) :
α-D-Glucopyranosyl β-D-glucopyranoside, Neotrehalose
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H22O11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
plant
Pureté
≥98%
Forme
crystalline powder
Technique(s)
HPLC: suitable
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12+/m1/s1
Clé InChI
HDTRYLNUVZCQOY-BTLHAWITSA-N
Autres remarques
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable