Principaux documents
1673715
USP
Tréhalose
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
D-(+)-Tréhalose dihydrate, α,α-Tréhalose, α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H22O11 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.33
Beilstein:
5322018
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
trehalose
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES 
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12;;/h3-20H,1-2H2;2*1H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
Clé InChI
DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Description générale
La présentation de ce produit répond aux spécifications de la pharmacopée applicable. Toutes les informations qui accompagnent ce produit, y compris la FDS et les dépliants d′information éventuels, ont été rédigées et publiées sous le contrôle de l′autorité de pharmacopée compétente.Pour toute information complémentaire ou pour obtenir de l′aide, veuillez consulter le site Internet de la pharmacopée applicable.
Application
Étalon de référence de l'USP du tréhalose destiné à certains essais et tests de qualité spécifiés.
Produit également utilisé pour préparer une solution étalon pour le dosage du tréhalose par chromatographie en phase liquide avec détection par indice de réfraction conformément à la monographie de la Pharmacopée américaine (USP).
Remarque sur l'analyse
Ces produits ne doivent être utilisés qu′aux fins de tests et de dosages. Ils ne sont pas destinés à être administrés à l′homme ou à l′animal et ne peuvent en aucun cas être utilisés pour diagnostiquer, traiter ou guérir une maladie, quelle qu′elle soit.  ​
Autres remarques
Des restrictions peuvent s′appliquer à la vente de ce produit.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Trehalose
United States Pharmacopeia, 40(5), 6091-6091 (2020)
Grant V Bochicchio et al.
Journal of the American College of Surgeons, 220(1), 70-81 (2014-12-03)
This Phase 3, international, randomized, single-blind, controlled trial (FINISH-3) compared the efficacy and safety of Fibrocaps, a ready-to-use, dry-powder fibrin sealant containing human plasma-derived thrombin and fibrinogen, vs gelatin sponge alone for use as a hemostat for surgical bleeding in
Yoshiki Yamaryo-Botte et al.
ACS chemical biology, 10(3), 734-746 (2014-11-27)
Pathogenic species of Mycobacteria and Corynebacteria, including Mycobacterium tuberculosis and Corynebacterium diphtheriae, synthesize complex cell walls that are rich in very long-chain mycolic acids. These fatty acids are synthesized on the inner leaflet of the cell membrane and are subsequently
O Nuchuchua et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 88(3), 919-930 (2014-09-30)
In this study, we evaluated the influence of supercritical carbon dioxide (scCO2) spray drying conditions, in the absence of organic solvent, on the ability to produce dry protein/trehalose formulations at 1:10 and 1:4 (w/w) ratios. When using a 4L drying
Wei He et al.
International journal of pharmaceutics, 484(1-2), 163-171 (2015-03-01)
The present paper attempted to develop temperature-sensitive and core-shell structured gel-nanocarriers (gel-NCs) for paclitaxel (PTX) with 12-hydroxystearic acid (12-HSA) as an organic gelator, which aims at sustaining drug release over time and thus improves the therapeutic effect. The gel-NCs were