Principaux documents
SRE0053
Sigma-Aldrich
Lysostaphine from Staphylococcus staphylolyticus
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents., lyophilized powder
Synonyme(s) :
Glycyl-glycine endopeptidase
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.32
Source biologique
bacterial (Staphylococcus sp.)
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥500 units/mg protein
Poids mol.
26,926 Da
Composition
protein, 50-70% biuret
Conditionnement
pkg of (package size sold on basis of mg protein)
Concentration
50—70% protein
Adéquation
suitable for microbiological tests
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Lysostaphin is a glycylglycine endopeptidase. It is an important antibacterial enzyme.
Actions biochimiques/physiologiques
La lysostaphine est une endopeptidase à zinc d'un poids moléculaire de 25 kDa environ. Comme la lysostaphine clive les réticulations de type polyglycine dans la couche de peptidoglycane de la paroi cellulaire de Staphylococcus, elle s'est révélée utile pour la lyse cellulaire et comme potentiel agent thérapeutique anti-microbien.
pH optimal en termes d'activité : ~7,5
Lysostaphin has the ability to cleave both viable and heat-killed S. aureus cells. It is one of the major antibacterial agents for the staphylococci. Lysostaphin cleaves the cross-linking pentaglycine bridges in the cell walls of staphylococci. Thus it is considered as an antistaphylococcal therapeutic agent.
Définition de l'unité
One unit will reduce the turbidity (A620) of a suspension of Staphylococcus aureus cells from 0.250 to 0.125 in 10 min at pH7.5 at 37°C in a 6.0ml reaction mixture.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Lysostaphin: a new bacteriolytic agent for the Staphylococcus
Schindler, Ch A and Schuhardt, VT
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 51(3), 414-421 (1964)
Lysostaphin disrupts Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis biofilms on artificial surfaces
Wu J A, et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 47(11), 3407-3414 (2003)