M4287
Mitomycine C from Streptomyces caespitosus
powder, suitable for cell culture, BioReagent
Synonyme(s) :
Mitomycin
About This Item
Produits recommandés
product name
Mitomycine C from Streptomyces caespitosus, powder, BioReagent, suitable for cell culture
Source biologique
Streptomyces caespitosus
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioReagent
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Couleur
gray
purple/blue
(1) 3.2, (2) 6.5
Solubilité
H2O: 4 mL/vial, clear to slightly hazy, blue to purple (Stock solutions should be filter sterilized and stored at 2-8 °C in the dark.)
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Mode d’action
DNA synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H][C@]12CN3C4=C([C@@H](COC(N)=O)[C@@]3(OC)[C@@]1([H])N2)C(=O)C(N)=C(C)C4=O
InChI
1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1
Clé InChI
NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Structure chimique : aziridine
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Spectre antimicrobien : La mitomycine C présente une activité antitumorale puissante, particulièrement envers les cellules du carcinome ascitique d′Ehrlich, et une forte activité bactéricide envers les bactéries à Gram négatif et à Gram positif.
Attention
Notes préparatoires
Gants suggérés pour une protection contre les projections
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Protocoles
This technical article covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.