Principaux documents
L2524
Sigma-Aldrich
Lyticase from Arthrobacter luteus
lyophilized powder, ≥2,000 units/mg protein, Protein ≥20 % by biuret
Synonyme(s) :
Enzyme de lyse, Lyticase bactérienne
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Source biologique
bacterial (Arthrobacter luteus)
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥2,000 units/mg protein
Composition
Protein, ≥20% biuret
Technique(s)
cell based assay: suitable
Adéquation
suitable for cell lysis
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Température de stockage
−20°C
Application
La lyticase issue d'Arthrobacter luteus a servi à lyser la paroi cellulaire de champignons afin d'en isoler l'ADN.
La lyticase issue d'Arthrobacter luteus a été utilisée :
  • pour retirer la paroi de cellules et les transformer en sphéroplastes.
  • comme constituant d'une solution de digestion pour incuber des cellules de levure et digérer leurs parois.
  • dans l'hydrolyse enzymatique d'un précipité de mycélium pour préparer des protoplastes.
Actions biochimiques/physiologiques
La lyticase est une enzyme fréquemment utilisée dans la recherche sur les champignons, en particulier pour identifier les espèces par des techniques basées sur l'amplification en chaîne par polymérase (PCR). Elle a la capacité de casser les liaisons β (1→3) et β (1→4) entre les motifs de glucose. Le lysozyme sert d'indicateur de la réponse de l'hôte médiée par les macrophages, est corrélé à la mort des globules blancs et présente un fort taux de rotation. Des taux élevés de lysozyme sérique ont été observés dans différentes pathologies inflammatoires chroniques, dans la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, ainsi que dans des troubles hématologiques et rénaux. Le lysozyme de type c issu de blanc d'œuf de poule est couramment employé comme modèle pour étudier la structure et la fonction des protéines. La muramidase présente essentiellement une activité bactéricide contre les bactéries à Gram positif. La méthode décrite dans le bulletin pour déterminer les masses moléculaires par chromatographie par filtration sur gel est une version modifiée des techniques existantes figurant dans la littérature. Les étalons protéiques inclus dans ce kit peuvent être compatibles avec d'autres systèmes chromatographiques comme la chromatographie liquide haute performance (HPLC). Cependant, certains systèmes tampons sont susceptibles d'affecter les volumes d'élution de l'albumine et de l'anhydrase carbonique. Les protéines de ce kit ont une masse moléculaire de 29 kDa 699 kDa.
La lyticase hydrolyse le poly-β(1→3)-glucose, notamment le glucane de la paroi cellulaire des levures.
Les cellules de levure sont difficiles à altérer car leur paroi peut former des spores résistantes ou des capsules. L'ADN peut être extrait des levures à l'aide d'enzymes de lyse comme la lyticase pour induire la formation de sphéroplastes partiels. Ces sphéroplastes sont ensuite lysés pour libérer l'ADN. La lyticase est la solution privilégiée pour digérer la paroi cellulaire des levures et générer des sphéroplastes à partir des champignons en vue de leur transformation. Elle présente des activités β-(1→3)-glucane laminaripentaohydrolase, β-(1→3)-glucanase, protéase et mannanase. La lyticase est employée avec les cellules de levures appartenant notamment aux genres Candida, Debaryomyces, Saccharomyces, Saccharomycopsis, Saccharomycodes, Eremothecium et Schwanniomyces.
Définition de l'unité
Une unité produit une ΔA800 de 0,001 par minute à pH 7,5 et 25 °C, en utilisant comme substrat une suspension de levure dans un mélange réactionnel de 3 ml.
Forme physique
Poudre lyophilisée partiellement purifiée contenant des sels de tampon phosphate et des stabilisants
Autres remarques
Produit réservé aux activités de recherche et développement. Non destiné à l'usage dans des médicaments, produits de ménage ou à d'autres fins. Se reporter à la fiche de données de sécurité pour des informations concernant les risques et pratiques de manipulation sans danger.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
A protein transformation protocol for introducing yeast prion particles into yeast
Tanaka M, et al.
Methods in Enzymology, 470, 681-693 (2010)
Bing Zhai et al.
Nature medicine, 26(1), 59-64 (2020-01-08)
The intestinal microbiota is a complex community of bacteria, archaea, viruses, protists and fungi1,2. Although the composition of bacterial constituents has been linked to immune homeostasis and infectious susceptibility3-7, the role of non-bacterial constituents and cross-kingdom microbial interactions in these
Daniel Zenklusen et al.
Nature structural & molecular biology, 15(12), 1263-1271 (2008-11-18)
Proper execution of transcriptional programs is a key requirement of gene expression regulation, demanding accurate control of timing and amplitude. How precisely the transcription machinery fulfills this task is not known. Using an in situ hybridization approach that detects single
Hagen Frickmann et al.
BMC microbiology, 19(1), 75-75 (2019-04-10)
The potential of next-generation sequencing (NGS) for hypothesis-free pathogen diagnosis from (poly-)microbially contaminated, formalin-fixed, paraffin embedded tissue samples from patients with invasive fungal infections and amebiasis was investigated. Samples from patients with chromoblastomycosis (n = 3), coccidioidomycosis (n = 2), histoplasmosis (n = 4), histoplasmosis or
Irina Leonardi et al.
Cell host & microbe, 27(5), 823-829 (2020-04-17)
Fecal microbiota transplantation (FMT) targeting gut microbiota has recently been successfully applied to ulcerative colitis. However, only a subset of patients responds to FMT, and there is a pressing need for biomarkers of responsiveness. Fungi (the mycobiota) represent a highly
Protocoles
This procedure may be used for the determination of Lyticase activity using Baker’s yeast as the substrate.