SML3779
Methotrexate disodium salt
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Amethopterin sodium, N-[4-[[(2,4-Diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoyl]-L-glutamic acid disodium salt, Sodium methotrexate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to brown
Solubilité
H2O: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
[Na].[Na].N([C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)C(=O)c1ccc(cc1)N(Cc2nc3c(nc(nc3N)N)nc2)C
Clé InChI
HQRCOVOSZPGUCA-GXKRWWSZSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable