SML2923
ARV-771
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
JQ1-VHL
About This Item
Produits recommandés
ligand
VH032
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[s]1cnc(c1c2ccc(cc2)[C@@H](NC(=O)[C@H]3N(C[C@@H](C3)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)COCCCOCCNC(=O)C[C@@H]4N=C(c6c([s]c(c6C)C)[n]7c4nnc7C)c5ccc(cc5)Cl)C(C)(C)C)C)C
InChI
1S/C49H60ClN9O7S2/c1-27-30(4)68-48-41(27)42(33-14-16-35(50)17-15-33)54-37(45-57-56-31(5)59(45)48)23-39(61)51-18-21-65-19-9-20-66-25-40(62)55-44(49(6,7)8)47(64)58-24-36(60)22-38(58)46(63)53-28(2)32-10-12-34(13-11-32)43-29(3)52-26-67-43/h10-17,26,28,36-38,4
Clé InChI
PQOGZKGXGLHDGS-QQRWPDCKSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable