Merck
SML2623
(+)-JQ-1 carboxylic acid
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
(6S)-4-(4-Chlorophenyl)-2,3,9-trimethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine-6-acetic acid, (S)-[4-(4-Chlorophenyl)-2,3,9-trimethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine-6-yl]acetic acid, 2-[(6S,Z)-4-(4-Chlorophenyl)-2,3,9-trimethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-6-yl]acetic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H17ClN4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
400.88
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c2c(c(c1C)C)C(=N[C@H](c4[n]2c(nn4)C)CC(=O)O)c3ccc(cc3)Cl
InChI
1S/C19H17ClN4O2S/c1-9-10(2)27-19-16(9)17(12-4-6-13(20)7-5-12)21-14(8-15(25)26)18-23-22-11(3)24(18)19/h4-7,14H,8H2,1-3H3,(H,25,26)/t14-/m0/s1
InChI key
LJOSBOOJFIRCSO-AWEZNQCLSA-N
Biochem/physiol Actions
(+)-JQ-1 carboxylic acid is a potent BET (bromodomain and extra terminal domain) inhibitor. (+)-JQ-1 carboxylic acid could serve as precursor to synthesize PROTACs and other conjugates.
potent BET inhibitor; precursor to synthesize PROTACs
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable