SML1001
Senegenin
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
12-(Chloromethyl)-2,3-dihydroxy-27-norolean-13-ene-23,28-dioic acid, Tenuigenin
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H][C@]12[C@](CCC3=C2[C@@H](CCl)C[C@@]4([H])[C@@]3(C)CC[C@]5([H])[C@]4(C)C[C@H](O)[C@H](O)[C@]5(C(O)=O)C)(C(O)=O)CCC(C)(C)C1
InChI
1S/C30H45ClO6/c1-26(2)10-11-30(25(36)37)9-6-17-22(18(30)13-26)16(15-31)12-21-27(17,3)8-7-20-28(21,4)14-19(32)23(33)29(20,5)24(34)35/h16,18-21,23,32-33H,6-15H2,1-5H3,(H,34,35)(H,36,37)/t16-,18+,19+,20-,21+,23+,27+,28+,29+,30-/m1/s1
Clé InChI
CWHJIJJSDGEHNS-MYLFLSLOSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research