W290904
Piperine
≥95%, FG
Synonyme(s) :
1-Piperoylpiperidine
About This Item
Halal
Kosher
Produits recommandés
Source biologique
Piper nigrum L.
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥95%
Forme
powder, crystals or granules
Pf
131-135 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fatty; pepper
Chaîne SMILES
O=C(\C=C\C=C\c1ccc2OCOc2c1)N3CCCCC3
InChI
1S/C17H19NO3/c19-17(18-10-4-1-5-11-18)7-3-2-6-14-8-9-15-16(12-14)21-13-20-15/h2-3,6-9,12H,1,4-5,10-11,13H2/b6-2+,7-3+
Clé InChI
MXXWOMGUGJBKIW-YPCIICBESA-N
Informations sur le gène
human ... CYP3A4(1576)
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable