SML0506
LY-411575
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
LSN-411575, LY 411575, N2-[(2S)-2-(3,5-Difluorophenyl)-2-hydroxyethanoyl]-N1-[(7S)-5-methyl-6-oxo-6,7-dihydro-5H-dibenzo[b,d]azepin-7-yl]-L-alaninamide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C[C@H](NC(=O)[C@@H](O)c1cc(F)cc(F)c1)C(=O)N[C@@H]2C(=O)N(C)c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C26H23F2N3O4/c1-14(29-25(34)23(32)15-11-16(27)13-17(28)12-15)24(33)30-22-20-9-4-3-7-18(20)19-8-5-6-10-21(19)31(2)26(22)35/h3-14,22-23,32H,1-2H3,(H,29,34)(H,30,33)/t14-,22-,23-/m0/s1
Clé InChI
ULSSJYNJIZWPSB-CVRXJBIPSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable