Y0503
Y-27632 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Inhibiteur de Rock Y-27632, Y-27632 2HCl, (R)-(+)-trans-4-(1-Aminoéthyl)-N-(4-pyridyl)cyclohexanecarboxamide dihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D +3.0 to +5.0°, c = 1.0 in methanol
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 14 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.Cl.C[C@@H](N)[C@H]1CC[C@@H](CC1)C(=O)Nc2ccncc2
InChI
1S/C14H21N3O.2ClH/c1-10(15)11-2-4-12(5-3-11)14(18)17-13-6-8-16-9-7-13;;/h6-12H,2-5,15H2,1H3,(H,16,17,18);2*1H/t10-,11-,12-;;/m1../s1
Clé InChI
IDDDVXIUIXWAGJ-LJDSMOQUSA-N
Informations sur le gène
human ... ROCK1(6093) , ROCK2(9475)
Description générale
Application
- comme supplément pour un milieu de culture d'organoïde d'adénocarcinome canalaire du pancréas.
- dans l'inhibition d'une kinase de la famille des homologues de Ras (famille Rho) dans des cellules souches embryonnaires.
- dans l'inhibition de la protéine kinase associée à Rho (ROCK) dans des cellules souches embryonnaires humaines et des cellules souches pluripotentes induites (CSPi) humaines.
- Le dichlorhydrate de Y-27632 a été ajouté comme supplément à du milieu E8 pour favoriser la différenciation in vitro de cellules souches pluripotentes humaines
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.
Contenu apparenté
L'interrogation des voies protéiques est un élément fondamental de la recherche de nouveaux médicaments et de leur développement. Apprenez-en davantage sur l'analyse des voies protéiques, notamment le criblage de banques de composés chimiques, l'étude de l'activité des protéines et des enzymes, et la modulation des voies protéiques à l'aide de petites molécules.
L'interrogation des voies protéiques est un élément fondamental de la recherche de nouveaux médicaments et de leur développement. Apprenez-en davantage sur l'analyse des voies protéiques, notamment le criblage de banques de composés chimiques, l'étude de l'activité des protéines et des enzymes, et la modulation des voies protéiques à l'aide de petites molécules.
Explore protein pathway analysis through chemical library screening, investigating protein interactions, and modulating signaling pathways with small molecules.
L'interrogation des voies protéiques est un élément fondamental de la recherche de nouveaux médicaments et de leur développement. Apprenez-en davantage sur l'analyse des voies protéiques, notamment le criblage de banques de composés chimiques, l'étude de l'activité des protéines et des enzymes, et la modulation des voies protéiques à l'aide de petites molécules.