SAB1409077
Monoclonal Anti-AMBP antibody produced in mouse
clone 1E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
EDC1, HCP, HI30, IATIL, ITI, ITIL, ITILC, UTI
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1E4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 38.7 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AMBP(259)
Description générale
Immunogène
Mouse monoclonal antibody raised against a full length native AMBP.
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable