14610C
EX-CELL® 610-HSF Serum-Free Medium for Hybridoma Cells
Low-protein, with L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Fabrication pharma
About This Item
Produits recommandés
Description
Drug Master File available
for research or for further manufacturing use
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Conditions de stockage
protect from light
Technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Composants
glucose: 3.45 g/L
NaHCO3: 1.60 g/L
L-glutamine: 0.333 g/L
HEPES: 7.5 mM
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable