14621C
EX-CELL® 620 HSF Serum-Free Medium for Hybridoma Cells
Low-protein, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Fabrication pharma
Description
for research or for further manufacturing use
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Composants
NaHCO3: 1.6 g/L
HEPES: 7.5 mM
L-glutamine: no
glucose: 3.45 g/L
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Application
Informations légales
Supplément
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable