S8504
Sulfatase from Patella vulgata (keyhole limpet)
Type IV, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥10 units/mg solid
Synonyme(s) :
Aryl-sulfatase, Aryl-sulfate sulfohydrolase, Phenolsulfatase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
limpet (Patella vulgata)
Type
Type IV
Forme
essentially salt-free, lyophilized powder
Activité spécifique
≥10 units/mg solid
Activité étrangère
β-Glucuronidase ≥750 units/mg solid
Température de stockage
−20°C
Définition de l'unité
Substrat
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Protocoles
Enzymatic Assay of Sulfatase (EC 3.1.6.1.)